3,7-Dimetiloctano ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 3,5-Dimethyloctane
D1214-1ML D1214-5ML
TCIAD1214-1MLEA 115 EUR
TCIAD1214-1ML TCIAD1214-5ML
3,7-Dimetiloctano ≥98.0% (por GC)
3,7-Dimetiloctano
Formula: C₁₀H₂₂
MW: 142,28 g/mol
Pto. Ebullición: 160°C
Pto. de fusión: –100 °C
Densidad: 0,7139 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 38°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00048739
Núm. CAS: 15869-93-9
UN: 3295
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=987440bf1638556d04f5f9b36032f4fcf18a24e7&vid=987440bf1638556d04f5f9b36032f4fcf18a24e7&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %