3-Methylpyrrole ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 3-Methyl-1H-pyrrole
M1144-1G M1144-5G
TCIAM1144-1GEA 172 EUR
TCIAM1144-1G TCIAM1144-5G
3-Methylpyrrole ≥98.0% (por GC)
3-Methylpyrrole
Formula: C₅H₇N
Pto. Ebullición: 144°C
Número MDL: MFCD00083419
Núm. CAS: 616-43-3
UN: 1993
ADR: 3,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %