4-Methoxyphenylphosphonic dichloride ≥90.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Peligro
|
Sinónimos:
4-Dichlorophosphonylanisole
M1156-5G
M1156-1G
TCIAM1156-5GEA
129
EUR
TCIAM1156-5G
TCIAM1156-1G
4-Methoxyphenylphosphonic dichloride ≥90.0% (por GC)
4-Methoxyphenylphosphonic dichloride
Formula:
C₇H₇Cl₂O₂P MW: 225,00 g/mol |
Número MDL:
MFCD00123296 Núm. CAS: 37632-18-1 UN: 3265 ADR: 8,II |
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 90.0 % |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...