4-Methoxy-3-nitrobiphenyl ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 2-Nitro-4-phenylanisole
M1166-25G M1166-5G
TCIAM1166-25GEA 134 EUR
TCIAM1166-25G TCIAM1166-5G
4-Methoxy-3-nitrobiphenyl ≥99.0% (por GC)
4-Methoxy-3-nitrobiphenyl
Formula: C₁₃H₁₁NO₃
MW: 229.24 g/mol
Número MDL: MFCD00191554
Núm. CAS: 15854-73-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 88.0 to 90.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency