(S)-(-)-1-Methyl-2-(1-piperidinomethyl)pyrrolidine ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
M1183-1G M1183-5G
TCIAM1183-1GEA 87 EUR
TCIAM1183-1G TCIAM1183-5G
(S)-(-)-1-Methyl-2-(1-piperidinomethyl)pyrrolidine ≥97.0% (by GC, titration analysis)
(S)-(-)-1-Methyl-2-(1-piperidinomethyl)pyrrolidine
Formula: C₁₁H₂₂N₂
Pto. Ebullición: 126°C
Pto. de inflamación: 105°C
Número MDL: MFCD00077821
Núm. CAS: 84466-85-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=28449f63374419fd13eed6be9d68066504cacae6&vid=32684322009f51c328c9ca9cd0e4ccf8d7778daa&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Specific rotation [a]20/D -67.0 to -71.0 deg (C=0.5, EtOH)