2,4-Mesitylenedisulphonyl dichloride ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 2,4,6-Trimethyl-1,3-benzenedisulphonyl Dichloride, 2,4,6-Trimethylbenzene-1,3-disulphonyl dichloride
M1186-25G M1186-5G
TCIAM1186-25GEA 542 EUR
TCIAM1186-25G TCIAM1186-5G
2,4-Mesitylenedisulphonyl dichloride ≥98.0% (by titrimetric analysis)
2,4-Mesitylenedisulphonyl dichloride
Formula: C₉H₁₀Cl₂O₄S₂
MW: 317,20 g/mol
Número MDL: MFCD00009796
Núm. CAS: 68985-08-0
UN: 3261
ADR: 8,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Melting point 122.0 to 126.0 deg-C