N-Methyl-N-(2-pyridyl)formamide ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
M1187-1G M1187-5G
TCIAM1187-1GEA 41 EUR
TCIAM1187-1G TCIAM1187-5G
N-Methyl-N-(2-pyridyl)formamide ≥98.0% (por GC)
N-Methyl-N-(2-pyridyl)formamide
Formula: C₇H₈N₂O
Pto. de inflamación: 109°C
Número MDL: MFCD00006260
Núm. CAS: 67242-59-5
EINECS: 266-616-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %