Methyl-3-methoxyisobutyrate ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 3-Methoxyisobutyric Acid Methyl Ester, Methyl 3-Methoxy-2-methylpropionate, 3-Methoxy-2-methylpropionic Acid Methyl Ester
M1191-25ML M1191-500ML
TCIAM1191-25MLEA 17 EUR
TCIAM1191-25ML TCIAM1191-500ML
Methyl-3-methoxyisobutyrate ≥98.0% (por GC)
Methyl-3-methoxyisobutyrate
Formula: C₆H₁₂O₃
MW: 132,16 g/mol
Pto. Ebullición: 148°C
Pto. de inflamación: 46°C
Número MDL: MFCD00671553
Núm. CAS: 3852-11-7
EINECS: 223-359-7
UN: 1993
ADR: 3,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %