2-Mesitylenesulphonyl hydrazide ≥97.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 2,4,6-Trimethylbenzenesulphonohydrazide, 2,4,6-Trimethylbenzenesulphonyl Hydrazide
M1198-25G M1198-5G
TCIAM1198-25GEA 212 EUR
TCIAM1198-25G TCIAM1198-5G
2-Mesitylenesulphonyl hydrazide ≥97.0% (by titrimetric analysis)
2-Mesitylenesulphonyl hydrazide
Formula: C₉H₁₄N₂O₂S
MW: 214,28 g/mol
Número MDL: MFCD00007585
Núm. CAS: 16182-15-3
EINECS: 240-319-4
UN: 1325
ADR: 4.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Potassium bromate Method) min. 97.0 %