1-Methoxy-1-trimethylsilyloxypropene ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: [(1-Methoxy-1-propenyl)oxy]trimethylsilane
M1199-1G M1199-5G
TCIAM1199-1GEA 118 EUR
TCIAM1199-1G TCIAM1199-5G
1-Methoxy-1-trimethylsilyloxypropene ≥95.0% (por GC)
1-Methoxy-1-trimethylsilyloxypropene
Formula: C₇H₁₆O₂Si
MW: 160.29 g/mol
Pto. Ebullición: 52°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00671554
Núm. CAS: 34880-70-1
UN: 1993
ADR: 3 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4307a1377aaacbbe57f543cf9a243c4d8ff58bac&vid=4307a1377aaacbbe57f543cf9a243c4d8ff58bac&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %