4-Methyl-1-acetonaphthone ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
M1202-25G
M1202-5G
TCIAM1202-25GEA
190
EUR
TCIAM1202-25G
TCIAM1202-5G
4-Methyl-1-acetonaphthone ≥97.0% (por GC)
4-Methyl-1-acetonaphthone
Formula:
C₁₃H₁₂O Pto. Ebullición: 136°C |
Número MDL:
MFCD00671556 Núm. CAS: 28418-86-2 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow powder to lump |
Purity (GC) | min. 97.0 % |
Melting point | 35.0 to 39.0 deg-C |