3-Mercapto-1-propanol ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
M1206-25G M1206-5G M1206-100G
TCIAM1206-25GEA 182 EUR
TCIAM1206-25G TCIAM1206-5G TCIAM1206-100G
3-Mercapto-1-propanol ≥97.0% (by GC, titration analysis)
3-Mercapto-1-propanol
Formula: C₃H₈OS
MW: 92,16 g/mol
Pto. Ebullición: 90°C
Pto. de inflamación: 85°C
Número MDL: MFCD00192262
Núm. CAS: 19721-22-3
UN: 2810
ADR: 6.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Iodometric Titration) min. 97.0 %