2-(4-Methoxyphenyl)-4,6-bis(trichloromethyl)-1,3,5-triazine ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
M1245-25G M1245-5G
TCIAM1245-25GEA 122 EUR
TCIAM1245-25G TCIAM1245-5G
2-(4-Methoxyphenyl)-4,6-bis(trichloromethyl)-1,3,5-triazine ≥98.0% (por GC)
2-(4-Methoxyphenyl)-4,6-bis(trichloromethyl)-1,3,5-triazine
Formula: C₁₂H₇Cl₆N₃O
Número MDL: MFCD00521486
Núm. CAS: 3584-23-4
EINECS: 222-711-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 143.0 to 147.0 deg-C
Solubility in Toluene almost transparency