2-(Methylthio)-2-thiazoline ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
2-(Methylmercapto)-2-thiazoline, 2-(Methylthio)-4,5-dihydrothiazole
M1262-25G
M1262-5G
TCIAM1262-25GEA
206
EUR
TCIAM1262-25G
TCIAM1262-5G
2-(Methylthio)-2-thiazoline ≥98.0% (por GC)
2-(Methylthio)-2-thiazoline
Formula:
C₄H₇NS₂ MW: 133,23 g/mol Pto. Ebullición: 217°C Pto. de inflamación: 97°C |
Número MDL:
MFCD00005312 Núm. CAS: 19975-56-5 EINECS: 243-447-9 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...