5-Methoxy-1H-indole-3-carbaldehyde ≥95.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
M1268-1G M1268-5G
TCIAM1268-1GEA 52 EUR
TCIAM1268-1G TCIAM1268-5G
5-Methoxy-1H-indole-3-carbaldehyde ≥95.0% (by titrimetric analysis)
5-Methoxy-1H-indole-3-carbaldehyde
Formula: C10H9NO2
MW: 175,19 g/mol
Número MDL: MFCD00005623
Núm. CAS: 10601-19-1
EINECS: 234-220-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Brown to Dark green powder to crystal
Purity (Oxime Formation) min. 95.0 %
Melting point 178.0 to 182.0 deg-C