1-(2-Mesitylene)-1,3-butanedione ≥96.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos:
(2,4,6-Trimethylbenzoyl)acetone, 1-(2,4,6-Trimethylbenzene)-1,3-butanedione
M1272-25G
M1272-5G
TCIAM1272-25GEA
452
EUR
TCIAM1272-25G
TCIAM1272-5G
1-(2-Mesitylene)-1,3-butanedione ≥96.0% (por GC)
1-(2-Mesitylene)-1,3-butanedione
Formula:
C₁₃H₁₆O₂ MW: 204,27 g/mol Pto. Ebullición: 172°C |
Número MDL:
MFCD00477603 Núm. CAS: 6450-57-3 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White or Colorless to Yellow powder to lump to clear liquid |
Purity (GC) | min. 96.0 % |
Melting point | 43.0 to 47.0 deg-C |
Solubility in Methanol | within almost transparency |