6-Methyl-2-pyridinemethanol ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 2-Hydroxymethyl-6-methylpyridine, 6-Hydroxymethyl-2-picoline
M1282-25G M1282-5G
TCIAM1282-25GEA 440 EUR
TCIAM1282-25G TCIAM1282-5G
6-Methyl-2-pyridinemethanol ≥98.0% (por GC)
6-Methyl-2-pyridinemethanol
Formula: C₇H₉NO
Número MDL: MFCD00023520
Núm. CAS: 1122-71-0
EINECS: 214-358-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %