Ethyl-6-methylsalicylate ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Ethyl 2-Hydroxy-6-methylbenzoate, 2-Hydroxy-6-methylbenzoic Acid Ethyl Ester, 6-Methylsalicylic Acid Ethyl Ester
M1283-25G M1283-5G
TCIAM1283-25GEA 317 EUR
TCIAM1283-25G TCIAM1283-5G
Ethyl-6-methylsalicylate ≥98.0% (por GC)
Ethyl-6-methylsalicylate
Formula: C₁₀H₁₂O₃
MW: 180.20 g/mol
Número MDL: MFCD01194299
Núm. CAS: 6555-40-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 42.0 to 46.0 deg-C