2,2'-Methylenebis[6-(1-methylcyclohexyl)-p-cresol] ≥95.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 2,2'-Methylenebis[4-methyl-6-(1-methylcyclohexyl)phenol], Bis[2-hydroxy-5-methyl-3-(1-methylcyclohexyl)phenyl]methane, 2,2'-Dihydroxy-3,3'-bis(alpha-methylcyclohexyl)-5,5'-dimethyldiphenylmethane
M1301-25G M1301-500G
TCIAM1301-25GEA 16 EUR
TCIAM1301-25G TCIAM1301-500G
2,2'-Methylenebis[6-(1-methylcyclohexyl)-p-cresol] ≥95.0% (by titrimetric analysis)
2,2'-Methylenebis[6-(1-methylcyclohexyl)-p-cresol]
Formula: C₂₉H₄₀O₂
MW: 420,64 g/mol
Número MDL: MFCD00151797
Núm. CAS: 77-62-3
EINECS: 201-044-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 90.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 95.0 %
Melting point 136.0 to 140.0 deg-C