Ácido ciclohexilacético 98+%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: Cyclohexaneacetic acid
111270050 111270250 111271000
ACRO111270050EA 41.3 EUR
ACRO111270050 ACRO111270250 ACRO111271000
Ácido ciclohexilacético 98+%
Ácido ciclohexilacético
Formula: C₈H₁₄O₂
MW: 142,2 g/mol
Pto. Ebullición: 242…244 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 28…32 °C
Densidad: 1,007 g/cm³
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001518
Núm. CAS: 5292-21-7
EINECS: 226-132-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light yellow Low melting solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 27 to 31 °C
Titration with NaOH ≥98.0 %
Identification Passes test
Sensitivity (to amino acids) Passes test