N-Methyl-4-nitrophthalimide ≥99.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 2-Methyl-5-nitroisoindoline-1,3-dione
M1310-25G M1310-5G
TCIAM1310-25GEA 106 EUR
TCIAM1310-25G TCIAM1310-5G
N-Methyl-4-nitrophthalimide ≥99.0% (by HPLC)
N-Methyl-4-nitrophthalimide
Formula: C₉H₆N₂O₄
MW: 206,16 g/mol
Número MDL: MFCD00454263
Núm. CAS: 41663-84-7
EINECS: 255-483-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 99.0 area%
Melting point 177.0 to 180.0 deg-C
Solubility in Toluene almost transparency