Methyl-2-methoxyphenylacetate ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos:
2-Methoxyphenylacetic Acid Methyl Ester, Methyl 2-Methoxyphenylacetate
M1329-25G
M1329-5G
TCIAM1329-25GEA
119
EUR
TCIAM1329-25G
TCIAM1329-5G
Methyl-2-methoxyphenylacetate ≥98.0% (por GC)
Methyl-2-methoxyphenylacetate
Formula:
C₁₀H₁₂O₃ MW: 180,20 g/mol |
Número MDL:
MFCD02093479 Núm. CAS: 27798-60-3 EINECS: 248-662-1 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |