2-Methyl-2-adamantanol ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 2-Hydroxy-2-methyladamantane, 2-Methyladamantan-2-ol
M1334-25G M1334-5G
TCIAM1334-25GEA 135 EUR
TCIAM1334-25G TCIAM1334-5G
2-Methyl-2-adamantanol ≥99.0% (por GC)
2-Methyl-2-adamantanol
Formula: C₁₁H₁₈O
MW: 166,26 g/mol
Número MDL: MFCD00074811
Núm. CAS: 702-98-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 215.0 to 219.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency