Furfuryl methacrylate ≥95.0% (por GC) estabilizado
Proveedor: TCI
Atención
Estabilización: Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ)
M1335-25G M1335-5G
TCIAM1335-25GEA 162 EUR
TCIAM1335-25G TCIAM1335-5G
Furfuryl methacrylate ≥95.0% (por GC) estabilizado
Furfuryl methacrylate
Formula: C₉H₁₀O₃
Pto. Ebullición: 82°C
Pto. de inflamación: 90°C
Número MDL: MFCD00046113
Núm. CAS: 3454-28-2
EINECS: 222-383-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %