Bis(2-mercaptoethyl)sulphide ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 2,2'-Thiodiethanethiol, 2-Mercaptoethyl Sulphide
M1337-25G M1337-250G
TCIAM1337-25GEA 115 EUR
TCIAM1337-25G TCIAM1337-250G
Bis(2-mercaptoethyl)sulphide ≥97.0% (por GC)
Bis(2-mercaptoethyl)sulphide
Formula: C₄H₁₀S₃
MW: 154,30 g/mol
Pto. Ebullición: 138°C
Pto. de inflamación: 90°C
Número MDL: MFCD00004893
Núm. CAS: 3570-55-6
EINECS: 222-671-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %