5-(4-Methoxycarbonylphenyl)-10,15,20-triphenylporphyrin ≥90.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 5-(4-Carbomethoxyphenyl)-10,15,20-triphenylporphyrin, 5-(4-Methoxycarbonylphenyl)-10,15,20-triphenyl-21H,23H-porphine
M1338-1G M1338-100MG
TCIAM1338-1GEA 563 EUR
TCIAM1338-1G TCIAM1338-100MG
5-(4-Methoxycarbonylphenyl)-10,15,20-triphenylporphyrin ≥90.0% (by HPLC)
5-(4-Methoxycarbonylphenyl)-10,15,20-triphenylporphyrin
Formula: C₄₆H₃₂N₄O₂
MW: 672,79 g/mol
Número MDL: MFCD02093480
Núm. CAS: 119730-06-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Dark red to Dark purple to Dark blue powder to crystal
Purity (HPLC) min. 90.0 area%
Lambda max. 411.0 to 415.0 nm (methanol)
Absorbance (E1%1cm) min. 6000 (methanol, 411 to 415nm)