Óxido de mesitilo ≥85.0% (por GC) (contains 4-Methyl-4-penten-2-one)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 4-Metil-3-penten-2-ona
M1340-25ML M1340-500ML
TCIAM1340-25MLEA 31 EUR
TCIAM1340-25ML TCIAM1340-500ML
Óxido de mesitilo ≥85.0% (por GC) (contains 4-Methyl-4-penten-2-one)
Óxido de mesitilo
Formula: C₆H₁₀O
MW: 98,14 g/mol
Pto. de inflamación: 25°C
Número MDL: MFCD00008900
Núm. CAS: 141-79-7
EINECS: 205-502-5
UN: 1229
ADR: 3,III
Índice Merck: 14,05908
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 85.0 %