Methyl nonafluorobutyl ether ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
M1345-25G M1345-500G
TCIAM1345-25GEA 18 EUR
TCIAM1345-25G TCIAM1345-500G
Methyl nonafluorobutyl ether ≥98.0% (por GC)
Methyl nonafluorobutyl ether
Formula: C₅H₃F₉O
Número MDL: MFCD00674093
Núm. CAS: 163702-07-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 % (total of isomers)