Benzyl-L-(+)-mandelate ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos:
(S)-Benzyl 2-hydroxy-2-phenylacetate, L-(+)-Mandelic Acid Benzyl Ester
M1355-25G
M1355-5G
TCIAM1355-25GEA
141
EUR
TCIAM1355-25G
TCIAM1355-5G
Benzyl-L-(+)-mandelate ≥98.0% (por GC)
Benzyl-L-(+)-mandelate
Formula:
C₁₅H₁₄O₃ MW: 242,27 g/mol |
Número MDL:
MFCD00274325 Núm. CAS: 62173-99-3 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Optical purity (LC) | min. 98.0 ee% |
Melting point | 105.0 to 109.0 deg-C |
Specific rotation [a]20/D | +31.0 to +37.0 deg (C=1, CH3CN) |