Ethyl (4-methoxybenzoyl)acetate ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
M1380-25G M1380-5G
TCIAM1380-25GEA 116 EUR
TCIAM1380-25G TCIAM1380-5G
Ethyl (4-methoxybenzoyl)acetate ≥97.0% (por GC)
Ethyl (4-methoxybenzoyl)acetate
Formula: C₁₂H₁₄O₄
Pto. Ebullición: 170°C
Pto. de inflamación: 115°C
Número MDL: MFCD00449636
Núm. CAS: 2881-83-6
EINECS: 220-733-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6eec412e1f6df24105094a2a80c4733858e64b0c&vid=6eec412e1f6df24105094a2a80c4733858e64b0c&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Yellow to Orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 % (total of isomers)