S-Methyl methanethiosulphonate (MMTS) ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
M1382-25G M1382-5G M1382-100G
TCIAM1382-25GEA 248 EUR
TCIAM1382-25G TCIAM1382-5G TCIAM1382-100G
S-Methyl methanethiosulphonate (MMTS) ≥97.0% (por GC)
S-Methyl methanethiosulphonate (MMTS)
Formula: C₂H₆O₂S₂
Pto. Ebullición: 125°C
Pto. de inflamación: 87°C
Número MDL: MFCD00007565
Núm. CAS: 2949-92-0
EINECS: 220-970-0
UN: 2810
ADR: 6.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Red to Green clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %