2-(Methylamino)isobutyric acid hydrate ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
N,2-Dimethylalanine
M1388-1G
M1388-5G
TCIAM1388-1GEA
97
EUR
TCIAM1388-1G
TCIAM1388-5G
2-(Methylamino)isobutyric acid hydrate ≥98.0% (by titrimetric analysis)
2-(Methylamino)isobutyric acid hydrate
Formula:
C₅H₁₁NO₂ MW: 117,15 g/mol |
Número MDL:
MFCD00004191 Núm. CAS: 2566-34-9 EINECS: 219-898-2 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
Solubility in Water | almost transparency |