Minoxidil ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
M1389-5G
M1389-1G
TCIAM1389-5GEA
92
EUR
TCIAM1389-5G
TCIAM1389-1G
Minoxidil ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Minoxidil
Formula:
C₉H₁₅N₅O |
Número MDL:
MFCD00063409 Núm. CAS: 38304-91-5 EINECS: 253-874-2 Índice Merck: 14,06203 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
Solubility in Acetic acid | almost transparency |