6-Methoxy-4-methylcoumarin ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
M1398-25G
M1398-5G
TCIAM1398-25GEA
182
EUR
TCIAM1398-25G
TCIAM1398-5G
6-Methoxy-4-methylcoumarin ≥98.0% (por GC)
6-Methoxy-4-methylcoumarin
Formula:
C₁₁H₁₀O₃ |
Número MDL:
MFCD00635101 Núm. CAS: 6295-35-8 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow to Dark green powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 163.0 to 166.0 deg-C |
Solubility in hot DMF | almost transparency |