(-)-2,2'-Methylenebis[(3aS,8aR)-3a,8a-dihydro-8H-indeno[1,2-d]oxazole] ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
Bis((3aS,8aR)-8,8a-dihydro-3aH-indeno[1,2-d]oxazol-2-yl)methane
M1402-500MG
M1402-100MG
TCIAM1402-500MGEA
77
EUR
TCIAM1402-500MG
TCIAM1402-100MG
(-)-2,2'-Methylenebis[(3aS,8aR)-3a,8a-dihydro-8H-indeno[1,2-d]oxazole] ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
(-)-2,2'-Methylenebis[(3aS,8aR)-3a,8a-dihydro-8H-indeno[1,2-d]oxazole]
Formula:
C₂₁H₁₈N₂O₂ MW: 330,39 g/mol |
Número MDL:
MFCD00799561 Núm. CAS: 175166-49-1 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Optical purity (LC) | min. 98.0 ee% |
Purity (with Total Nitrogen) | min. 98.0 % |
Melting point | 216.0 to 224.0 deg-C |