1-Methyl-1-(m-tolyl)hydrazine ≥97.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
M1419-25G M1419-5G
TCIAM1419-25GEA 534 EUR
TCIAM1419-25G TCIAM1419-5G
1-Methyl-1-(m-tolyl)hydrazine ≥97.0% (by titrimetric analysis)
1-Methyl-1-(m-tolyl)hydrazine
Formula: C₈H₁₂N₂
Número MDL: MFCD03844802
Núm. CAS: 72233-91-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %