4,4'-Methylenebis(2-methylcyclohexylamine) (mixture of isomers) ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
M1422-25ML M1422-500ML
TCIAM1422-25MLEA 16 EUR
TCIAM1422-25ML TCIAM1422-500ML
4,4'-Methylenebis(2-methylcyclohexylamine) (mixture of isomers) ≥99.0% (por GC)
4,4'-Methylenebis(2-methylcyclohexylamine) (mixture of isomers)
Formula: C₁₅H₃₀N₂
Número MDL: MFCD00075535
Núm. CAS: 6864-37-5
EINECS: 229-962-1
UN: 2927
ADR: 6.1,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 % (total of isomers)
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %