Isopropyl 3-mercaptopropionate ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 3-Mercaptopropionic Acid Isopropyl Ester
M1435-25G M1435-5G
TCIAM1435-25GEA 104 EUR
TCIAM1435-25G TCIAM1435-5G
Isopropyl 3-mercaptopropionate ≥98.0% (por GC)
Isopropyl 3-mercaptopropionate
Formula: C₆H₁₂O₂S
MW: 148,22 g/mol
Número MDL: MFCD00040066
Núm. CAS: 7383-64-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %