2-Methoxyethyl methanesulphonate ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
M1446-25G M1446-5G
TCIAM1446-25GEA 171 EUR
TCIAM1446-25G TCIAM1446-5G
2-Methoxyethyl methanesulphonate ≥97.0% (por GC)
2-Methoxyethyl methanesulphonate
Formula: C₄H₁₀O₄S
Pto. Ebullición: 126°C
Número MDL: MFCD02656401
Núm. CAS: 16427-44-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %