3-(Methoxymethoxy)benzaldehyde ≥95.0% (por GC)

Proveedor: TCI

M1448-25G M1448-5G
TCIAM1448-25GEA 319 EUR
TCIAM1448-25G TCIAM1448-5G
3-(Methoxymethoxy)benzaldehyde ≥95.0% (por GC)
3-(Methoxymethoxy)benzaldehyde
Formula: C₉H₁₀O₃
Número MDL: MFCD04038425
Núm. CAS: 13709-05-2

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR