ɑ-Methylene-γ-valerolactone ≥97.0% (por GC) estabilizado
Proveedor: TCI
Estabilización: estabilizado con hidroquinona
M1453-25G M1453-5G
TCIAM1453-25GEA 343 EUR
TCIAM1453-25G TCIAM1453-5G
ɑ-Methylene-γ-valerolactone ≥97.0% (por GC) estabilizado
alpha-Methylene-gamma-valerolactone
Formula: C₆H₈O₂
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD06797118
Núm. CAS: 62873-16-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a4e926c75aac8a915077f917ea79c32e7f534d25&vid=a4e926c75aac8a915077f917ea79c32e7f534d25&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %