(S)-(-)-4-(Methoxymethyl)-1,3-dioxolan-2-one ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
M1456-25G
M1456-5G
TCIAM1456-25GEA
230
EUR
TCIAM1456-25G
TCIAM1456-5G
(S)-(-)-4-(Methoxymethyl)-1,3-dioxolan-2-one ≥98.0% (por GC)
(S)-(-)-4-(Methoxymethyl)-1,3-dioxolan-2-one
Formula:
C₅H₈O₄ |
Número MDL:
MFCD01321302 Núm. CAS: 135682-18-7 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Light orange to Yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Optical purity (GC) | min. 98.0 ee% |
Specific rotation [a]20/D | -44.0 to -47.0 deg (neat) |