4-Methoxyphenyl-2,3,4,6-tetra-O-acetyl-β-D-galactopyranoside ≥98.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: (2R,3S,4S,5R,6S)-2-(Acetoxymethyl)-6-(4-methoxyphenoxy)tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triyl triacetate
M1477-25G M1477-5G
TCIAM1477-25GEA 144 EUR
TCIAM1477-25G TCIAM1477-5G
4-Methoxyphenyl-2,3,4,6-tetra-O-acetyl-β-D-galactopyranoside ≥98.0% (by HPLC)
4-Methoxyphenyl-2,3,4,6-tetra-O-acetyl-beta-D-galactopyranoside
Formula: C₂₁H₂₆O₁₁
MW: 454,43 g/mol
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD06797123
Núm. CAS: 2872-65-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Melting point 101.0 to 105.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D +2.0 to +4.0 deg (C=1, CHCl3)
Solubility in Chloroform very faint turbidity