3-(Methylamino)-1-propanol ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 3-(Methylamino)propan-1-ol
M1484-25G M1484-5G
TCIAM1484-25GEA 266 EUR
TCIAM1484-25G TCIAM1484-5G
3-(Methylamino)-1-propanol ≥97.0% (by GC, titration analysis)
3-(Methylamino)-1-propanol
Formula: C₄H₁₁NO
MW: 89,14 g/mol
Pto. Ebullición: 169°C
Número MDL: MFCD06797456
Núm. CAS: 42055-15-2
UN: 2735
ADR: 8,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %