2-Methyl-1H-indole-3-carbaldehyde ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 2-Methylindole-3-carboxaldehyde, 3-Formyl-2-methylindole
M1485-25G M1485-5G
TCIAM1485-25GEA 231 EUR
TCIAM1485-25G TCIAM1485-5G
2-Methyl-1H-indole-3-carbaldehyde ≥98.0% (por GC)
2-Methyl-1H-indole-3-carbaldehyde
Formula: C₁₀H₉NO
MW: 159,1846 g/mol
Número MDL: MFCD00012077
Núm. CAS: 5416-80-8
EINECS: 226-512-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 201.0 to 205.0 deg-C