1-Adamantyl methacrylate ≥98.0% (por GC) estabilizado
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 1-Methacryloyloxyadamantane, Methacrylic acid 1-Adamantyl ester
Estabilización: Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ)
M1526-25G M1526-5G
TCIAM1526-25GEA 272 EUR
TCIAM1526-25G TCIAM1526-5G
1-Adamantyl methacrylate ≥98.0% (por GC) estabilizado
1-Adamantyl methacrylate
Formula: C₁₄H₂₀O₂
MW: 220,31 g/mol
Pto. Ebullición: 113°C
Número MDL: MFCD08703330
Núm. CAS: 16887-36-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White or Colorless to Almost white or Almost colorless powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %