4-Methacryloyloxy-2,2,6,6-tetramethylpiperidine-1-oxyl ≥98.0% (by GC, titration analysis) free radical
Proveedor: TCI
Atención
M1531-1G M1531-5G
TCIAM1531-1GEA 78 EUR
TCIAM1531-1G TCIAM1531-5G
4-Methacryloyloxy-2,2,6,6-tetramethylpiperidine-1-oxyl ≥98.0% (by GC, titration analysis) free radical
4-Methacryloyloxy-2,2,6,6-tetramethylpiperidine-1-oxyl
Formula: C₁₃H₂₂NO₃
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD17677357
Núm. CAS: 15051-46-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fbcf08bbbb19a9b02c92fa8604fecd991c2966ad&vid=fbcf08bbbb19a9b02c92fa8604fecd991c2966ad&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Iodometric Titration) min. 98.0 %
Melting point 87.0 to 91.0 deg-C