4-Methoxyphenyl-3-O-allyl-4,6-O-benzylidene-β-D-galactopyranoside ≥98.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
M1589-1G M1589-5G
TCIAM1589-1GEA 82 EUR
TCIAM1589-1G TCIAM1589-5G
4-Methoxyphenyl-3-O-allyl-4,6-O-benzylidene-β-D-galactopyranoside ≥98.0% (by HPLC)
4-Methoxyphenyl-3-O-allyl-4,6-O-benzylidene-beta-D-galactopyranoside
Formula: C₂₃H₂₆O₇
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD06797132
Núm. CAS: 400091-05-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Melting point 222.0 to 228.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -45.0 to -50.0 deg (C=0.5,pyridine)