4-Methoxyphenyl-3-O-allyl-4,6-O-benzylidene-2-deoxy-2-phthalimido-β-D-glucopyranoside ≥97.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
M1598-1G M1598-5G
TCIAM1598-1GEA 61 EUR
TCIAM1598-1G TCIAM1598-5G
4-Methoxyphenyl-3-O-allyl-4,6-O-benzylidene-2-deoxy-2-phthalimido-β-D-glucopyranoside ≥97.0% (by HPLC)
4-Methoxyphenyl-3-O-allyl-4,6-O-benzylidene-2-deoxy-2-phthalimido-beta-D-glucopyranoside
Formula: C₃₁H₂₉NO₈
MW: 543,57 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Núm. CAS: 889453-84-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Melting point 128.0 to 132.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D +30.0 to +36.0 deg (C=1,CHCl3)