4-Methoxyphenyl-3-O-allyl-6-O-benzyl-2-deoxy-2-phthalimido-β-D-glucopyranoside ≥98.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
M1604-1G
M1604-5G
TCIAM1604-1GEA
69
EUR
TCIAM1604-1G
TCIAM1604-5G
4-Methoxyphenyl-3-O-allyl-6-O-benzyl-2-deoxy-2-phthalimido-β-D-glucopyranoside ≥98.0% (by HPLC)
4-Methoxyphenyl-3-O-allyl-6-O-benzyl-2-deoxy-2-phthalimido-beta-D-glucopyranoside
Formula:
C₃₁H₃₁NO₈ |
Núm. CAS:
1820583-64-9 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |